Precision thermometer
Fournisseur: Amarell
M242362-TOL
AMARM242362-TOLEA 67.9 EUR InStock
AMARM242362-TOL
Precision thermometer
Thermomètres Thermomètres analogiques
This thermometer is suitable for government verification.
  • Solid stem
  • Top round finish
  • White backed
Toluene filling.
Certifications: Conforms to DIN 12785.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité