[EN]THERMOMETER ANSCHTZ +298+360:0,1C 1 * 1 Pce
Fournisseur: AMARELL, ARNO
[EN]THERMOMETER ANSCHTZ +298+360:0,1C 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]THERMOMETER ANSCHÜTZ +298+360:0,1°C 1 * 1 Pce AMARN60084-GA 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou