Bi-metallic dial thermometer
Fournisseur: AMARELL, ARNO
T110410
AMART110410EA 0 EUR InStock
AMART110410
Bi-metallic dial thermometer
Thermomètres Thermomètres analogiques
Bimetal dial thermometers made of brass. The scale cover made of glass is used in heating systems and indutrial plants.
  • Axial stem
  • Thread: R ½"
  • Quick and reliable temperature control
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité