[EN]THERMOMETER OVEN-10+100:1C RED 250X7 1 * 1 Pce
Fournisseur: AMARELL, ARNO
[EN]THERMOMETER OVEN-10+100:1C RED 250X7 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]THERMOMETER OVEN-10+100:1C RED 250X7 1 * 1 Pce AMART90904-FL 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou