Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Fournisseur: Ambion
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
1906
AMBI1906EA 0 EUR InStock
AMBI1906
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Point d'ébullition: 357
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 KIT AMBI1906
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité