Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Fournisseur: AMBION
9530G
AMBI9530GEA 0 EUR InStock
AMBI9530G
Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité