Sodium chlorure 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Fournisseur: AMBION
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
9760G
AMBI9760GEA 0 EUR InStock
AMBI9760G
Sodium chlorure 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité