Film tubulaire en rouleau FireDebris permet de mieux recueillir et de mieux conserver des preuves d'incendie. Ce film tubulaire en rouleau d'une largeur de 457 mm est fabriqu en nylon et est exempt d'hydrocarbures. Pouvant tre coup n'importe que 1 * 1 ROU
Fournisseur: ProAmpac
Film tubulaire en rouleau FireDebris permet de mieux recueillir et de mieux conserver des preuves d'incendie. Ce film tubulaire en rouleau d'une largeur de 457 mm est fabriqu en nylon et est exempt d'hydrocarbures. Pouvant tre coup n'importe que 1 * 1 ROU
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Film tubulaire en rouleau FireDebris permet de mieux recueillir et de mieux conserver des preuves d'incendie. Ce film tubulaire en rouleau d'une largeur de 457 mm est fabriqué en nylon et est exempt d'hydrocarbures. Pouvant être coupé à n'importe que 1 * 1 ROU AMPATRS-18125-F 1 * 1 ROU
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou