Tubes à selles et à salive
Fournisseur: ANICRIN S.R.L.
C018S110
ANICC018S110EA 201 EUR InStock
ANICC018S110
Tubes à selles et à salive
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
En PS translucide, bouchon en PE blanc.
  • Petite palette fixée au bouchon
  • Bonne résistance chimique et thermique
  • Usage universel, pour une utilisation unique
Tubes à parois droites pour le prélèvement d''échantillons, le stockage et le transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité