Gants ActivArmr 07-112. imprégnation nitrile sur coussinet en gelfôm. complètement enduit avec fermeture velcro. élastique au dos. l ongueur 240 mm. bleu. taille 11 1 * 1 PAIRE
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gants ActivArmr 07-112. imprégnation nitrile sur coussinet en gelfôm. complètement enduit avec fermeture velcro. élastique au dos. l ongueur 240 mm. bleu. taille 11 1 * 1 PAIRE ANSE07-112/11 1 * 1 PAIRE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou