Manchettes protectrices, résistantes aux coupures, HyFlex® 11-200
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
11-200
ANSE11-200EA 231 EUR InStock
ANSE11-200
Manchettes protectrices, résistantes aux coupures, HyFlex® 11-200
Tenue de travail
Cette manchette haute visibilité présentant une résistance aux coupures de niveau 5 et une protection thermique de niveau 1 est tricotée en polyester, nylon et fibres de verre. Sa forme anatomique avec ajustement de la zone de l'avant-bras offre une liberté de mouvement aux travailleurs, qui peuvent effectuer leur travail sans contraintes et ainsi augmenter leur productivité.
  • Manchette la plus confortable de la gamme Ansell : le grand espace dans la zone du bras réduit la transpiration et les démangeaisons
  • Une meilleure résistance à l'abrasion (niveau 2) et une meilleure résistance au lavage offrent un meilleur coût total de possession à l'utilisateur de la manchette HyFlex® 11-200
  • Grâce à sa conception ergonomique et à son système de fixation, l'acceptation des employés augmente, entraînant ainsi moins d'accidents et de blessures
Idéale pour une utilisation en ateliers de carrosserie (sauf soudage), pour la manipulation de feuilles de verre et de métal ainsi que pour les opérations d'estampillage.
Jauge: 13
Certifications: EN 388 (2542), EN 407 (X1XXXX) ; Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité