Manchettes protectrices, Safe-Knit®
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
59-416
ANSE59-416EA 29.5 EUR InStock
ANSE59-416
Manchettes protectrices, Safe-Knit®
Tenue de travail
Cette manchette pour soudeur est fabriquée en tissu Kevlar®, associé à une couche interne en coton. Elle offre une protection contre la chaleur élevée des particules en fusion et des étincelles dans l'air.
  • Légères et respirables
  • Couche interne en coton ignifuge
  • Avec ouverture pour les pouces
Idéale pour une utilisation dans des applications de montage générales à proximité des postes de soudage ainsi que pour la manipulation de métaux dans des environnements de travail impliquant des objets chauds.
Certifications: EN 388 (1332), EN 407 (41312X) ; Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité