Apron with sleeves, MICROGARD® 2000, model 214
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
WH20B-00214-07
ANSEWH20B-00214-07EA 443 EUR InStock
ANSEWH20B-00214-07
Apron with sleeves, MICROGARD® 2000, model 214
Vêtements à usage unique
These aprons are made from a microporous PE film with a non woven inner layer. The fabric provides low hazard liquid chemical repllence particle protection, protection from pesticides and a barrier to biological agents.
  • Can be used as a hospital gown
  • Rear Velcro fastening
  • Elasticated wrists
  • Bound seams
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité