Chemical resistant shoe covers, MICROGARD® 2000, model 400
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
WH20B-00400-00
ANSEWH20B-00400-00EA 525 EUR InStock
ANSEWH20B-00400-00
Chemical resistant shoe covers, MICROGARD® 2000, model 400
Vêtements à usage unique
These over shoes are made from a microporous PE film with a non woven inner layer. This fabric provides low hazard liquid chemical repllence particle protection, protection from pesticides and a barrier to biological agents.
  • Elasticated opening
  • Bound seams
  • Fit shoe size 42 to 46
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité