ESD boot covers, MICROGARD® 2000, model 407
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
WH20B-00407-00
ANSEWH20B-00407-00EA 614 EUR InStock
ANSEWH20B-00407-00
ESD boot covers, MICROGARD® 2000, model 407
Vêtements à usage unique
These ESD overboots are made from a microporous polyethylene film with a non woven inner layer.
  • Tie fastening
  • Elastic to top of boot
  • Bound seams
  • ESD PVC sole
  • Fit shoe size 42 - 46
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité