Chemical resistant shoe covers, MICROGARD® 2500, model 400
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
WH25B-00400-00
ANSEWH25B-00400-00EA 951 EUR InStock
ANSEWH25B-00400-00
Chemical resistant shoe covers, MICROGARD® 2500, model 400
Vêtements à usage unique
These over shoes are made of microporous PP film with a non woven inner layer. The fabric provides an excellent barrier to chemical spray and infective agents.
  • Elasticated opening
  • Bound seams
  • Fit shoe size 42 - 46
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité