ESD Boot Covers, AlphaTec® 2500, model 407
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
WH25B-00407-00
ANSEWH25B-00407-00EA 877 EUR InStock
ANSEWH25B-00407-00
ESD Boot Covers, AlphaTec® 2500, model 407
Vêtements à usage unique
Disposable overboots made from durable microporous polypropylene laminate which provides an excellent barrier to chemical spray and infective agents. With anti-slip sole made from PVC.
  • Elasticated opening
  • Adjustable shoe tie
  • Bound seams
  • ESD PVC sole
  • Unique material offering exceptional strength, liquid and particulate protection
  • Low linting reduces risk of contamination in critical areas
The fabric achieves the highest classifications for protection from biological agents in accordance with EN 14126 for penetration of blood, body fluids and blood-borne pathogens.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité