SOCO boot covers, MICROGARD® 2500, model 409
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
WH25B-00409-00
ANSEWH25B-00409-00EA 645 EUR InStock
ANSEWH25B-00409-00
SOCO boot covers, MICROGARD® 2500, model 409
Vêtements à usage unique
These SOCO boot protectors are made from a non woven fabric with microporous PP film. The laminate provides an excellent barrier to chemical spray and infective agents. Developed specifically for police forensic Scene of Crime Officers (SOCOs).
  • Elastic to top of boot
  • Tie fastening
  • Blue binding to seams
  • Reinforced Surestep non slip soles
  • Adjustable shoe tie
  • Protection from biological agents, penetration of blood, body fluids and blood-borne pathogens
  • Anti-static: Tested according to EN 1149-5
Size: One size (fits size 42 - 46)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité