Shoe covers, AlphaTec® Sure Step, model 403
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
WHSSS-00403-00
ANSEWHSSS-00403-00EA 590 EUR InStock
ANSEWHSSS-00403-00
Shoe covers, AlphaTec® Sure Step, model 403
Vêtements à usage unique
A disposable shoe cover that provides slip-resistance to the underside of the feet.
  • Liquid resistant material
  • Low linting
  • Anti-static
  • Elasticated opening
Weight: 65 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité