Chemical resistant overalls, AlphaTec® 3000, Model 103
Fournisseur: Ansell
YE30W-00103-07
ANSEYE30W-00103-07EA 0 EUR InStock
ANSEYE30W-00103-07
Chemical resistant overalls, AlphaTec® 3000, Model 103
Vêtements à usage unique
Durable, comfortable multi-layer chemical barrier, offering Type 3/4/5 protection.
  • Multi-layer barrier fabric provides effective protection against numerous chemicals
  • Designed to protect, typical innovative features include dual zip systems and double cuffs
  • Lightweight and durable
  • Highly visible bright yellow color for improved worker safety
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5
Coverall with collar, double zip closure, double cuffs, elasticated waist, double cuffs and ankles. Garments are manufactured from multi-layer, non-woven barrierMore Product Information
Collapse All
Couleur Taille en confection Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
jaune 3XL 20 ANSEYE30W-00103-07 Unavailable
unavailable Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité