Gants chirurgicaux, latex, stériles, Medi-Grip ® PF
Fournisseur: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
330206085
ANSM330206085EA 55.1 EUR InStock
ANSM330206085
Gants chirurgicaux, latex, stériles, Medi-Grip ® PF
Gants
Ce gant est doté d'un très faible niveau de protéines : seulement <50 μg/g (méthode de Lowry modifiée - EN 455-3). Cela permet de réduire considérablement les risques d'allergies de type I. Adapté pour les interventions chirurgicales.
  • Non poudrés, finition microtexturée
  • Traitement par chloration pour un enfilage aisé
  • Manchette cintrée et droite assurant un bon maintien sur la blouse
  • La formulation spécifique du latex rend le gant souple et confortable, réduisant ainsi la fatigue des mains
  • Surface microtexturée conçue pour une préhension ferme des instruments
Certifications: EN 455 ; AQL 0,65
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité