Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-IgG1 Rat Monoclonal Antibody [clone: KT46] (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A100-100
ANTIA100-100EA 445 EUR InStock
ANTIA100-100
Anti-IgG1 Rat Monoclonal Antibody [clone: KT46] (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Rat monoclonal (KT46) antibody to IgG1 (HRP) for ELISA with samples derived from human.

  • Validated Applications: ELISA
  • Recommended Dilutions: ELISA: 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: IgG1
Clonality: Monoclonal
Clone: KT46
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité