Anti-C Reactive Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A100056-100
ANTIA100056-100EA 475 EUR InStock
ANTIA100056-100
Anti-C Reactive Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to CRP for WB and ELISA with samples derived from human and rat.
  • Validated Applications: WB, ELISA
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, ELISA: 1:10000
Type: Primary
Antigen: C Reactive Protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité