Anti-MRPS35 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A100487-100
ANTIA100487-100EA 475 EUR InStock
ANTIA100487-100
Anti-MRPS35 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to MRPS35 for WB and ELISA with samples derived from human.
  • Validated Applications: WB, ELISA
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, ELISA: 1:40000
Type: Primary
Antigen: MRPS35
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité