Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody [clone: #21]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A101661-100
ANTIA101661-100EA 340 EUR InStock
ANTIA101661-100
Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody [clone: #21]
Anticorps
Mouse monoclonal (#21) antibody to GST for WB, IP and IF.

  • Validated Applications: WB, IP, IF
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1,000 to 1:3,000, IP: 1:200, IF: 1:500
  • Host: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Conjugate: Unconjugated

Type: Primary
Antigen: GST
Clonality: Monoclonal
Clone: #21
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité