Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Salmonella LPS Mouse Monoclonal Antibody [clone: se-01]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A101664-100
ANTIA101664-100EA 460 EUR InStock
ANTIA101664-100
Anti-Salmonella LPS Mouse Monoclonal Antibody [clone: se-01]
Anticorps
Mouse monoclonal (se-01) antibody to Salmonella LPS for WB and ELISA with samples derived from Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium.

  • Validated Applications: WB, ELISA
  • Recommended Dilutions: WB: 1:1000 to 1:2000

Type: Primary
Antigen: Salmonella LPS
Clonality: Monoclonal
Clone: se-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Salmonella enteritidis;Salmonella typhimurium

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité