Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hepatitis E Virus Mouse Monoclonal Antibody [clone: 161]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A101674-100
ANTIA101674-100EA 420 EUR InStock
ANTIA101674-100
Anti-Hepatitis E Virus Mouse Monoclonal Antibody [clone: 161]
Anticorps
Mouse monoclonal (161) antibody to Hepatitis E Virus for WB, IF, IP and ELISA.

  • Validated Applications: WB, IF, IP, ELISA
  • Recommended Dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, IF: 1:500, IP: 1:200
  • Host: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Conjugate: Unconjugated

Type: Primary
Antigen: Hepatitis E Virus
Clonality: Monoclonal
Clone: 161
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité