Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Cholera Toxin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A101703-100
ANTIA101703-100EA 460 EUR InStock
ANTIA101703-100
Anti-Cholera Toxin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Cholera Toxin for WB, IP and ELISA.

  • Validated Applications: WB, IP, ELISA
  • Recommended Dilutions: WB: 1:2,000
  • Host: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Conjugate: Unconjugated

Type: Primary
Antigen: Cholera Toxin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité