Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NAI2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A101727-200
ANTIA101727-200EA 470 EUR InStock
ANTIA101727-200
Anti-NAI2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to NAI2 for WB with samples derived from Plant.

  • Validated Applications: WB
  • Recommended Dilutions: WB: 1:2,000 to 1:4,000

Type: Primary
Antigen: NAI2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Plant

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité