Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MICA + MICB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D4] (Biotin)

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A121768-100
ANTIA121768-100EA 385 EUR InStock
ANTIA121768-100
Anti-MICA + MICB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D4] (Biotin)
Anticorps
Mouse monoclonal [6D4] antibody to MICA + MICB (Biotin) for Flow Cytometry, IP and ICC with samples derived from human.

  • Validated applications: Flow cytometry, IP, ICC
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 12 µg/ml

Type: Primary
Antigen: MICA + MICB
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D4
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité