Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD26 Rat Monoclonal Antibody [clone: H194-112]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A121787-100
ANTIA121787-100EA 215 EUR InStock
ANTIA121787-100
Anti-CD26 Rat Monoclonal Antibody [clone: H194-112]
Anticorps
Rat monoclonal [H194-112] antibody to CD26 for IP, Flow Cytometry and IHC-Fr with samples derived from mouse.

  • Validated applications: IP, flow cytometry, IHC to Fr
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD26
Clonality: Monoclonal
Clone: H194-112
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité