Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPSA Mouse Monoclonal Antibody [clone: RP-01]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A121808-100
ANTIA121808-100EA 300 EUR InStock
ANTIA121808-100
Anti-RPSA Mouse Monoclonal Antibody [clone: RP-01]
Anticorps
Mouse monoclonal [RP-01] antibody to RPSA for WB, IHC-P, ICC, ELISA, IP and Flow Cytometry with samples derived from mouse, Human, Xenopus, Bovine and Chicken.

  • Validated applications: WB, IHC-P, ICC, ELISA, IP, flow cytometry

Type: Primary
Antigen: RPSA
Clonality: Monoclonal
Clone: RP-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse;Human;Xenopus;Bovine;Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité