Anti-CD11c Mouse Monoclonal Antibody [clone: BU15] (PE-Cyanine 7)
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A121978-100
ANTIA121978-100EA 360 EUR InStock
ANTIA121978-100
Anti-CD11c Mouse Monoclonal Antibody [clone: BU15] (PE-Cyanine 7)
Anticorps
Mouse monoclonal [BU15] antibody to CD11c (PE-Cyanine 7) for Flow Cytometry with samples derived from human and monkey.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 4 µl reagent / 100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension.
Type: Primary
Antigen: CD11c
Clonality: Monoclonal
Clone: BU15
Conjugation: PE-Cyanine 7
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité