Anti-CD21 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LT21] (PE-Cyanine 7)
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A121995-100
ANTIA121995-100EA 375 EUR InStock
ANTIA121995-100
Anti-CD21 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LT21] (PE-Cyanine 7)
Anticorps
Mouse monoclonal [LT21] antibody to CD21 (PE-Cyanine 7) for Flow Cytometry with samples derived from Porcine, Human, Canine and Bovine.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 4 µl reagent / 100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension.
Type: Primary
Antigen: CD21
Clonality: Monoclonal
Clone: LT21
Conjugation: PE-Cyanine 7
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Porcine;Human;Dog;Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité