Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rat IgG2b Rat Monoclonal Antibody [clone: RTG2B1-2]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A122132-100
ANTIA122132-100EA 240 EUR InStock
ANTIA122132-100
Anti-Rat IgG2b Rat Monoclonal Antibody [clone: RTG2B1-2]
Anticorps
Rat IgG2b [RTG2B1-2] - Isotype Control for Flow Cytometry and Isotype Control.

  • Validated applications: Flow cytometry, Isotype Control
  • Recommended dilutions: Isotype Control: Use the same concentration of this isotype control as the working concentration of the primary antibody.
  • Host: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2b
  • Conjugate: Unconjugated

Type: Control
Antigen: Rat IgG2b
Clonality: Monoclonal
Clone: RTG2B1-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité