Anti-KLH Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT86]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A135-100
ANTIA135-100EA 445 EUR InStock
ANTIA135-100
Anti-KLH Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT86]
Anticorps
Mouse monoclonal (KT86 ) antibody to KLH for Isotype Control.
  • Validated applications: Isotype Control
Type: Primary
Antigen: KLH
Clonality: Monoclonal
Clone: KT86
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgA
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité