Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CHTOP Rat Monoclonal Antibody [clone: KT64]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A150-100
ANTIA150-100EA 445 EUR InStock
ANTIA150-100
Anti-CHTOP Rat Monoclonal Antibody [clone: KT64]
Anticorps
Rat monoclonal (KT64) antibody to CHTOP for WB, IP, IHC and IF with samples derived from mouse.

  • Validated applications: WB, IP, IHC, IF
  • Recommended dilutions: WB: 1/500 to 1/10000, IF: 1/100, IHC: 1/100, IP: 1 to 2 µg/IP

Type: Primary
Antigen: CHTOP
Clonality: Monoclonal
Clone: KT64
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité