Anti-IgG H&L Goat Polyclonal Antibody (Cyanine 3)
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A17349-100
ANTIA17349-100EA 130 EUR InStock
ANTIA17349-100
Anti-IgG H&L Goat Polyclonal Antibody (Cyanine 3)
Anticorps
Goat Anti-Mouse IgG H&L Antibody (Cyanine 3) for ICC/IF and Flow Cytometry with samples derived from mouse.
  • Validated applications: ICC/IF, flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100 to 1:800, ICC/IF: 1:50 to 1:20
Type: Secondary
Antigen: IgG H&L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cyanine 3
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité