Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPRE3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT113]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A180-100
ANTIA180-100EA 445 EUR InStock
ANTIA180-100
Anti-MAPRE3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: KT113]
Anticorps
Mouse monoclonal (KT113) antibody to MAPRE3 (phospho Ser162) for WB with samples derived from human.

  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1/500 to 1/20,000

Type: Primary
Antigen: MAPRE3
Clonality: Monoclonal
Clone: KT113
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité