Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SUMO1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 4D12] (Biotin)

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A234-50
ANTIA234-50EA 360 EUR InStock
ANTIA234-50
Anti-SUMO1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 4D12] (Biotin)
Anticorps
Rat monoclonal (4D12) antibody to SUMO1 (Biotin) for WB, IF, IHC-Fr and ELISA with samples derived from human, monkey, mouse and rat.

  • Validated applications: WB, IF, IHC-Fr, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IF: 1:100, IHC-Fr: 1:100

Type: Primary
Antigen: SUMO1
Clonality: Monoclonal
Clone: 4D12
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité