Rabbit Ovalbumin IgA ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A246970-96
ANTIA246970-96EA 635 EUR InStock
ANTIA246970-96
Rabbit Ovalbumin IgA ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Rabbit Ovalbumin IgA ELISA kit is a capture Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro quantitative determination of rabbit Ovalbumin IgA in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité