Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C3] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A247-50
ANTIA247-50EA 410 EUR InStock
ANTIA247-50
Anti-CD40 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C3] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Mouse monoclonal (5C3) antibody to CD40 (FITC) for IF, FC and IHC with samples derived from human.

  • Validated applications: IF, FC, IHC
  • Recommended dilutions: IF: 1:10 to 1:100

Type: Primary
Antigen: CD40
Clonality: Monoclonal
Clone: 5C3
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité