Mouse Rheumatoid Factor IgG ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A247076-96
ANTIA247076-96EA 580 EUR InStock
ANTIA247076-96
Mouse Rheumatoid Factor IgG ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Mouse Rheumatoid Factor IgG ELISA kit is a indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro quantitative determination of mouse Rheumatoid Factor IgG in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité