Human Chlamydia Pneumoniae IgG ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A247212-96
ANTIA247212-96EA 525 EUR InStock
ANTIA247212-96
Human Chlamydia Pneumoniae IgG ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human Chlamydia pneumoniae IgG ELISA kit is a indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro qualitative determination of human Chlamydia pneumoniae IgG in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité