Human Measles Virus IgM ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A247215-96
ANTIA247215-96EA 545 EUR InStock
ANTIA247215-96
Human Measles Virus IgM ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human Measles Virus IgM ELISA kit is a trapping Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro qualitative determination of human Measles Virus IgM in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité