Human Coxsackievirus B IgM ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A247217-96
ANTIA247217-96EA 545 EUR InStock
ANTIA247217-96
Human Coxsackievirus B IgM ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human Coxsackievirus B IgM ELISA kit is a trapping Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro qualitative determination of human Coxsackievirus B IgM in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité