Human Adenovirus IgM ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A247223-96
ANTIA247223-96EA 525 EUR InStock
ANTIA247223-96
Human Adenovirus IgM ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human Adenovirus IgM ELISA kit is a trapping Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro qualitative determination of human Adenovirus IgM in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité