Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GM-CSF Rat Monoclonal Antibody [clone: BVD2-21C11]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A248273-100
ANTIA248273-100EA 520 EUR InStock
ANTIA248273-100
Anti-GM-CSF Rat Monoclonal Antibody [clone: BVD2-21C11]
Anticorps
Rat monoclonal [BVD2-21C11] antibody to GM-CSF for neutralization studies, IP, flow cytometry, IF, WB and IHC-Fr with samples derived from human, cynomolgus monkey and rhesus monkey.

  • Validated applications: Neutralization Studies, IP, Flow cytometry, IF, WB, IHC to Fr
  • Recommended dilutions: IP: 0,5 to 1 µg/500 µg protein lysate, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC to Fr: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: GM-CSF
Clonality: Monoclonal
Clone: BVD2-21C11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Cynomolgus Monkey, Rhesus Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité