Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFAP Rabbit Recombinant Antibody [clone: ASTRO/1974R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A248712-100
ANTIA248712-100EA 520 EUR InStock
ANTIA248712-100
Anti-GFAP Rabbit Recombinant Antibody [clone: ASTRO/1974R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [ASTRO/1974R] antibody to GFAP for flow cytometry and IHC-P with samples derived from human, mouse, rat, bovine, porcine, rabbit and chicken.

  • Validated applications: Flow cytometry, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Recombinant
Clone: ASTRO/1974R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Porcine, Rabbit, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité