Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA DP Rabbit Recombinant Antibody [clone: HLA-DPB1/2862R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A248842-100
ANTIA248842-100EA 520 EUR InStock
ANTIA248842-100
Anti-HLA DP Rabbit Recombinant Antibody [clone: HLA-DPB1/2862R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [HLA-DPB1/2862R] antibody to HLA DP for ELISA, flow cytometry and IF with samples derived from human.

  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: ELISA: 2 to 4 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HLA DP
Clonality: Recombinant
Clone: HLA-DPB1/2862R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité